Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 2 D con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16607515
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16607515
Marca: Lauda™ L003020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Destilador (totalmente automático) para destilación doble, adecuado tanto para montaje de sobremesa como en pared
  • Interruptor de alimentación con lámpara piloto para el control de ambas fases de destilación en la parte delantera de la unidad
  • Válvula fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 con émbolo de PTFE para destilado individual
  • Salida con protector contra polvo fabricado con vidrio de borosilicato 3.3 para destilado doble
  • Condensador (bobina de refrigeración) de primera fase de acero inoxidable
  • Condensador (bobina de refrigeración) de segunda fase, incluido el deflector, fabricado con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™
  • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
  • Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
  • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
  • Evita el consumo innecesario de agua.
  • Evaporador fácilmente accesible para la limpieza
  • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
  • Vigilancia electrónica de la contaminación del destilador con tope de destilación e instrucción de limpieza visual
  • Control electrónico de nivel durante todo el proceso de destilación
  • Desconexión por nivel bajo de agua de doble acción a través de un interruptor flotante y un interruptor termostático de seguridad
  • Resistencia y evaporador de acero inoxidable
  • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Carcasa de doble pared
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Fase de conductividad 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Producción: 4 l/min
    • Potencia máx. del calentador: 3,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 3,5 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 1,2 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 500 x 260 x 470 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
  • Especificaciones
    Conductividad A 25 °C 1,6 μS/cm
    Tensión 230 V