Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas Puri-Flex™ B/T™ PerfectPosition™
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Biocompatibles
- Termosellables y soldables
- Larga duración de la bomba en comparación con tubos de silicona u otros tubos de TPE
- Baja espalación en comparación con tubos de silicona o algunos otros tubos de TPE
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Rentable
- Sin halógenos ni ftalatos
- Tubos de larga duración para cualquier bomba Masterflex utilizada en sus aplicaciones farmacéuticas y de bioprocesos
- Buenos con ácidos, álcalis, presión, vacío y excelentes con fluidos viscosos y estériles.
- No se recomiendan con disolventes orgánicos.
- Elastómeros termoplásticos con excelente resistencia a la tracción y al desgarro.
- Translúcidos, entre transparentes y blanco claro.
- Estos nuevos tamaños de tubos Masterflex B/T 87 y 91 están optimizados para ofrecer un mejor rendimiento en aplicaciones de alta presión.
- Cada tamaño de tubo está fabricado con tolerancias extremadamente cercanas que coinciden con nuestros cabezales de bomba B/T.
- Estas estrictas tolerancias garantizan un flujo preciso y repetible, así como una larga vida útil de los tubos.
- Las marcas de retención de los tubos PerfectPosition (que se encuentran en la mayoría de las formulaciones de tubos) indican la mejor colocación de los tubos en el cabezal de la bomba.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600 y 177.1810, cumplen con REACH, cumplen con RoHS |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Longitud global (imperial) | 10 pies |
| Longitud global (métrico) | 3 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo con cultivos de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil. Aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes de origen animal. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -30 °C |
| Tamaño de los tubos | 87 |
| Caudal | 18900 ml/min |
| Mostrar más |