Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Guantes de nitrilo en caja para laboratorio de ciencias de la vida
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200000298 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
17884881 XS paquete de 100
17864881 Pequeño paquete de 100
17854881 M paquete de 100
17844881 L paquete de 100
17874881 XL paquete de 100
5 options
Código de producto. 17884881
Marca: HALYARD™ LFS321XS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La gama PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE contiene cinco guantes de nitrilo con tres niveles de protección. Para su uso en laboratorios, entornos de investigación y zonas limpias, industria farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos, biotecnología y procesamiento/manipulación de alimentos.
Los guantes de nitrilo HALYARD™ PUREZERO™ Life Science ofrecen comodidad y protección gracias a:
PROTECCIÓN DE BARRERA
  • Pruebas y normas exhaustivas
  • AQL medio del sector (1,0)
  • 3 niveles de protección codificados por colores con grosor creciente
  • Probados frente a 57 sustancias químicas, hasta 14 fármacos de quimioterapia y fentanilo
  • No fabricado con látex de caucho natural, para protección frente a alergias de tipo IV
SOSTENIBILIDAD
  • Nuestra planta de fabricación de guantes Safeskin (Tailandia) utiliza un 92% de energía renovable.
  • Los dispensadores están fabricados con hasta un 85% de materiales reciclados, y las fundas con hasta un 100% de materiales reciclados
  • Los guantes PUREZERO™ Life Science Gloves se fabrican en unas instalaciones que cumplen los requisitos de la norma ISO 14001: 2015 - Sistema de gestión medioambiental.
FIABILIDAD DEL SUMINISTRO
  • Se entregan a través de nuestra cadena de suministro global integrada verticalmente
  • Respaldados por nuestros más de 20 años de experiencia en la fabricación de guantes de examen de nitrilo para el mercado industrial
  • Trazabilidad de las materias primas hasta su fuente original
  • Fabricados en nuestras propias instalaciones Safeskin en Tailandia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free No
Aplicaciones Laboratorio
AQL 1
Color Verde
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.09 cm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0.12 cm
FDA 510 (k) Sí
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo LFS321XS
Serie LFS321
Resistencia a la tracción 38 MPa (Target)
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm