Learn More
PURUS™ Forros de guantes de nailon de medio dedo PureTouch
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15747039 Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
20 pares
300 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15747039 XL 300 pares
15928920 Pequeño 20 pares
15737039 Pequeño 300 pares
15727039 M 300 pares
15918920 M 20 pares
15908920 L 20 pares
15717039 L 300 pares
15938920 XL 20 pares
8 options
Código de producto. 15747039
Marca: PURUS™ GLHFXL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los forros de diseño ergonómico se han fabricado al 100 % en nailon de baja generación de pelusas para proporcionar comodidad y protección cuando se usa bajo guantes de PVC, látex o nitrilo.
  • Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
  • Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
  • Resistentes y lavables para su reutilización
  • Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
  • Grosor: 2 mm ± 10 %
  • Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Información de órdenes
Disponibles en formato de medio dedo o dedo completo.
Certifications
Fabricados en una instalación con certificación ISO 9001
Compliance
Fabricados en una instalación con certificación ISO 9002. Cumple las normas federales y ASTM sobre el contenido de proteínas. AQL 1.5.
Especificaciones
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables No
Hand Ambidiestro
Material Nailon
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo Medio
Para utilizar con (aplicación) Prevención de alergias e irritaciones
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Rojo
Yarn Weight 21,5 g