Learn More
PURUS™ Forros de guantes de nailon de medio dedo PureTouch
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15717039 Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
20 pares
300 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15717039 L 300 pares
15928920 Pequeño 20 pares
15737039 Pequeño 300 pares
15727039 M 300 pares
15918920 M 20 pares
15908920 L 20 pares
15747039 XL 300 pares
15938920 XL 20 pares
8 options
Código de producto. 15717039
Marca: PURUS™ GLHFL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los forros de diseño ergonómico se han fabricado al 100 % en nailon de baja generación de pelusas para proporcionar comodidad y protección cuando se usa bajo guantes de PVC, látex o nitrilo.
  • Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
  • Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
  • Resistentes y lavables para su reutilización
  • Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
  • Grosor: 2 mm ± 10 %
  • Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Información de órdenes
Disponibles en formato de medio dedo o dedo completo.
Compliance
Fabricados en una instalación con certificación ISO 9002. Cumple las normas federales y ASTM sobre el contenido de proteínas. AQL 1.5.
Especificaciones
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables No
Hand Ambidiestro
Material Nailon
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo Medio
Para utilizar con (aplicación) Prevención de alergias e irritaciones
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Azul
Yarn Weight 21,5 g