Learn More
PURUS™ Forros de guantes de nailon de dedo completo PureTouch
Tienda Purus Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
20 pares
300 pares
Descripción
- Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
- Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
- Resistentes y lavables para su reutilización
- Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
- Grosor: 2 mm ± 10 %
- Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Información de órdenes
Disponibles en formato de medio dedo o dedo completo.
Compliance
Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9002. Cumple las normas federales y ASTM sobre el contenido de proteínas. AQL 1.5.
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Desechables | No |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Nailon |
| Tamaño | M |
| Estilo de dedo | Completo |
| Para utilizar con (aplicación) | Prevención de alergias e irritaciones |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Color hem. | Naranja |
| Mostrar más |