Learn More
PURUS™ Forros de guantes de nailon de dedo completo PureTouch
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15707039 Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
20 pares
300 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15707039 XL 300 pares
15797029 Pequeño 300 pares
15978910 Pequeño 20 pares
15787029 M 300 pares
15968910 M 20 pares
15777029 L 300 pares
15958910 L 20 pares
15988910 XL 20 pares
15874084 2XL 300 pares
15998910 2XL 20 pares
10 options
Código de producto. 15707039
Marca: PURUS™ GLFFXL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los forros de diseño ergonómico se han fabricado al 100 % en nailon de baja generación de pelusas para proporcionar comodidad y protección cuando se usa bajo guantes de PVC, látex o nitrilo.
  • Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
  • Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
  • Resistentes y lavables para su reutilización
  • Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
  • Grosor: 2 mm ± 10 %
  • Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Order Info
Disponibles en formato de medio dedo o dedo completo.
Compliance
Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9002. Cumple las normas federales y ASTM sobre el contenido de proteínas. AQL 1.5.
Specifications
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables No
Hand Ambidiestro
Material Nailon
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo Completo
Para utilizar con (aplicación) Prevención de alergias e irritaciones
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Rojo
Yarn Weight 21,5 g