Learn More
Merck PureProteome™ Sistema de gránulos magnéticos de proteína G
Código de producto. p-6775034
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
2 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
11740343 10 mL cada uno
11720353 2 x 1 ml 2 PCS
2 options
Código de producto. 11740343
Marca: Merck LSKMAGG10
Requires
Gradilla Magna Grip™, de ocho pocillos (n.ºde referencia 20-400)
Eliminar la variabilidad y maximizar la recuperación. A diferencia de los métodos convencionales, que requieren una centrifugación y una aspiración cuidadosa, estas cuentas se aíslan mediante un rack magnético. Esto permite la eliminación total de tampones para la recuperación completa de gránulos y sin dilución de muestras.
  • Enlace 1,5 a 3,5 μg de IgG de conejo por μl de suspensión
  • Más de 6 veces de la capacidad de unión de las gránulos magnéticos competitivos
  • Eliminación total de tampones sin pérdida de muestra para una consistencia resultados
  • Los gránulos se inmovilizan en segundos
  • Opción económica
  • Tamaño de partícula: 10 μm
  • No recomendado para la inmunoprecipitación de cromatina (CHIP)
Ensayos de depleción de suero e inmunoprecipitación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión De 2,5 a 3,5 μg/μl
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tamaño de partículas 10 μm
Cantidad 10 mL
Para utilizar con (aplicación) Depleción del suero, inmunoprecipitación
Tipo Sistema de partículas magnéticas de proteína G
A menos que se indique lo contrario en el catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto(s), nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.