Learn More
Invitrogen™ ARNasa A PureLink™ (20 mg/ml)
Código de producto. p-7180380
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
cada uno
Código de producto. 10618703
Marca: Invitrogen™ 12091021
Edge
Una ribonucleasa pancreática bovina que divide el ARN monocatenario.
  • La ARNasa (ribonucleasa A) es una ribonucleasa pancreática bovina que divide el ARN monocatenario.
  • Se utiliza para el aislamiento de ADN sin ARN.
Concentración
  • 20 mg de ARNasa A/ml en 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM de ácido etildiaminotetraacético (EDTA).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Un frasco de 10 ml
Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Concentración 20 mg/ml
Tipo de empaquetado Frasco
Línea de productos Ultrapuro
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido