Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit
Código de producto. 10694263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
2 x 1 l
5 x 1 L
750 mL
Tipo de producto:
Kit de purificación de ARN
Tampón de lavado de ARN I
Tampón de lavado de ARN II (5X)
Tampón de lisis de ARN
Tamaño de la unidad:
750 ml
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10694263 2 x 1 l Tampón de lavado de ARN II (5X) paquete de 2
12055825 1 kit Kit de purificación de ARN paquete de 4
11528686 750 mL Tampón de lisis de ARN 750 ml
10604833 5 x 1 L Tampón de lavado de ARN I paquete de 5
4 options
Código de producto. 10694263
Marca: Invitrogen™ 12173033
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes.
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.
El tampón de lavado II de ARN PureLink™ 96 se ofrece por separado en cantidades a granel de 5 × 1 l. Placas filtrantes, tampón de lisis, lavado I y placas receptoras opcionales disponibles por separado.
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células animales y tejidos, ARN total de muestras de bacterias, ARN total de células de plantas, ARN total de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, cDNA Library Construction, NGS, Microarray Analysis, Blot Hybridization, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Tipo de producto Tampón de lavado de ARN II (5X)
Cantidad 2 x 1 l
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.