Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Giga Plasmid Purification Kit
Descripción
Includes
- Tampón de resuspensión
- Indicador de lisis
- ARNasa A
- Tampón de lisis
- Tampón de precipitación
- Tampón de eliminación de endotoxinas
- Tampón de lavado
- Tampón de elución
- Tampón TE
- Columna de filtración Expi Giga
- Columna de unión de ADN Expi Giga
- Componentes sin endotoxinas: tampón de elución, agua, tubos de almacenamiento de plásmidos
El kit de purificación de plásmidos Giga sin endotoxinas PureLink™ Expi permite un aislamiento rápido y sencillo del ADN plasmídico sin endotoxinas mediante una resina de intercambio de aniones mejorada. Purifique hasta 15 mg de ADN plasmídico de alta calidad adecuado para aplicaciones avanzadas de transfección como la transfección de líneas celulares sensibles. El kit utiliza un novedoso flujo de trabajo de purificación asistido por vacío que reduce de forma drástica el tiempo de purificación a aproximadamente dos horas.
- Protocolo rápido y sencillo: a diferencia de otros sistemas de purificación de plásmidos sin endotoxinas a base de intercambio de aniones, se utiliza un método de filtración al vacío para la clarificación de lisados y la purificación de ADN plasmídico. No hay espera para las columnas de flujo por gravedad, y la purificación normalmente tarda dos horas.
- Alto rendimiento: aísle hasta 15 mg de ADN plasmídico de alta calidad sin endotoxinas
- Plásmido sin endotoxinas: produce plásmido sin endotoxinas (menos de 0,1 EU/µg), ideal para aplicaciones sensibles como la transfección de células primarias e investigación en terapia génica o vacunas de plasma
- Pureza: niveles muy bajos de contaminación de proteínas, ARN y ADN genómico
- Compatibilidad: el plásmido purificado es compatible con los sistemas transitorios de expresión de mamíferos Gibco™ ExpiCHO™ y Expi293™
- Componentes sin endotoxinas: incluye un tampón de elución sin endotoxinas adicional, agua y tubos de almacenamiento de plásmidos para mayor tranquilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de resuspensión • Indicador de lisis • ARNasa A • Tampón de lisis • Tampón de precipitación • Tampón de eliminación de endotoxinas • Tampón de lavado • Tampón de elución • Tampón TE • Columna de filtración Expi Giga • Columna de unión de ADN Expi Giga • Componentes sin endotoxinas: tampón de elución, agua, tubos de almacenamiento de plásmidos |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Resina de intercambio de aniones |
| Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
| Sistema de expresión | Mamífero |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos manuales |
| N.º de reacciones | 2 preparaciones |
| Escala preparativa | Muestras microbianas de gran volumen (>10 ml) |
| Línea de productos | PureLink |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.