Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 32 to 62 in. wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30042292 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
32 x 32
32 x 38
32 x 48
34 x 12
34 x 34
34 x 56
36 x 24
36 x 28
36 x 36
36 x 42
36 x 46
36 x 48
36 x 60
36 x 64
36 x 72
38 x 38
40 x 24
40 x 40
40 x 48
40 x 54
40 x 72
40 × 60
42 x 42
42 x 44
44 x 16
44 x 50
48 x 48
48 x 64
50 x 54
62 x 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30042292 40 × 60 paquete de 125
30042194 50 x 54 paquete de 100
30042221 48 x 64 paquete de 100
30042273 - paquete de 125
30042232 48 x 48 paquete de 125
30042224 44 x 50 paquete de 125
30042198 44 x 16 paquete de 250
30042289 42 x 44 paquete de 125
30042319 42 x 42 paquete de 125
30042287 40 x 72 paquete de 125
30042241 40 x 54 paquete de 125
30042290 40 x 48 paquete de 125
30042258 40 x 40 paquete de 125
30042274 40 x 24 paquete de 125
30042311 38 x 38 paquete de 125
30042261 36 x 72 paquete de 125
30042211 36 x 64 paquete de 125
30042296 36 x 60 paquete de 125
30042222 36 x 48 paquete de 125
30042249 36 x 46 paquete de 125
30042245 36 x 42 paquete de 125
30042303 36 x 36 paquete de 250
30042285 36 x 28 paquete de 250
30042197 36 x 24 paquete de 250
30042262 34 x 56 paquete de 125
30042331 34 x 34 paquete de 250
30042325 34 x 12 paquete de 250
30042217 32 x 48 paquete de 125
30042286 32 x 38 paquete de 250
30042229 32 x 32 paquete de 250
30042202 62 x 50 paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Código de producto. 30042292 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor 6STKRP4060SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Safe Seal
Color Clear, White
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Tamaño 40 × 60
Intervalo de temperatura (métrico) 121 to 125 C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Longitud (imperial) 60 in
Anchura (imperial) 40 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Longitud (métrico) 152.4 cm
Anchura (métrico) 101.6 cm
Grosor (métrico) 5.3 mil