Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 32 to 62 in. wide
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Beschreibung
- Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
- Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
- Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Made in the USA
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Safe Seal |
| Color | Clear, White |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 5.3 mil |
| Sin látex | Sí |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?