Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 32 to 62 in. wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30042229 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Tamaño:
32 x 32
32 x 38
32 x 48
34 x 12
34 x 34
34 x 56
36 x 24
36 x 28
36 x 36
36 x 42
36 x 46
36 x 48
36 x 60
36 x 64
36 x 72
38 x 38
40 x 24
40 x 40
40 x 48
40 x 54
40 x 72
40 × 60
42 x 42
42 x 44
44 x 16
44 x 50
48 x 48
48 x 64
50 x 54
62 x 50
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30042229
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products 6STKRP3232SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spécification
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Safe Seal
Color Clear, White
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 5.3 mil
Sin látex Sí
Tamaño 32 x 32
Intervalo de temperatura (métrico) 121 to 125 C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 81.3 cm
Anchura (imperial) 32 in
Anchura (métrico) 81.3 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis