Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 32 to 62 in. wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30042217 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
32 x 32
32 x 38
32 x 48
34 x 12
34 x 34
34 x 56
36 x 24
36 x 28
36 x 36
36 x 42
36 x 46
36 x 48
36 x 60
36 x 64
36 x 72
38 x 38
40 x 24
40 x 40
40 x 48
40 x 54
40 x 72
40 × 60
42 x 42
42 x 44
44 x 16
44 x 50
48 x 48
48 x 64
50 x 54
62 x 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
Código de producto. Tamaño unitSize
30042217 32 x 48 paquete de 125
30042194 50 x 54 paquete de 100
30042221 48 x 64 paquete de 100
30042273 - paquete de 125
30042232 48 x 48 paquete de 125
30042224 44 x 50 paquete de 125
30042198 44 x 16 paquete de 250
30042289 42 x 44 paquete de 125
30042319 42 x 42 paquete de 125
30042287 40 x 72 paquete de 125
30042292 40 × 60 paquete de 125
30042241 40 x 54 paquete de 125
30042290 40 x 48 paquete de 125
30042258 40 x 40 paquete de 125
30042274 40 x 24 paquete de 125
30042311 38 x 38 paquete de 125
30042261 36 x 72 paquete de 125
30042211 36 x 64 paquete de 125
30042296 36 x 60 paquete de 125
30042222 36 x 48 paquete de 125
30042249 36 x 46 paquete de 125
30042245 36 x 42 paquete de 125
30042303 36 x 36 paquete de 250
30042285 36 x 28 paquete de 250
30042197 36 x 24 paquete de 250
30042262 34 x 56 paquete de 125
30042331 34 x 34 paquete de 250
30042325 34 x 12 paquete de 250
30042286 32 x 38 paquete de 250
30042229 32 x 32 paquete de 250
30042202 62 x 50 paquete de 125
31 options
Código de producto. 30042217
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STKRP3248SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Safe Seal
Color Clear, White
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 5.3 mil
Sin látex Sí
Tamaño 32 x 48
Intervalo de temperatura (métrico) 121 to 125 C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Longitud (imperial) 48 in
Longitud (métrico) 121.9 cm
Anchura (imperial) 32 in
Anchura (métrico) 81.3 cm
Tipo de producto Autoclave Bag