Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 16 to 20 in. wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30042329 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
16 x 12
16 x 16
16 x 20
16 x 24
16 x 28
16 x 30
16 x 32
16 x 35
16 x 36
16 x 38
16 x 4
16 x 44
16 x 48
18 x 20
18 x 24
18 x 28
18 x 30
18 x 32
18 x 36
18 x 40
18 x 48
18 x 54
18 x 70
20 x 20
20 x 24
20 x 26
20 x 30
20 x 32
20 x 36
20 x 40
20 x 44
20 x 46
20 x 48
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Tamaño unitSize
30042329 18 x 20 paquete de 250
30042323 20 x 48 paquete de 250
30042180 20 x 46 paquete de 250
30042213 20 x 44 paquete de 250
30042314 20 x 40 paquete de 250
30042306 20 x 36 paquete de 250
30042210 20 x 32 paquete de 250
30042318 20 x 30 paquete de 250
30042238 20 x 26 paquete de 250
30042200 20 x 24 paquete de 250
30042235 20 x 20 paquete de 250
30042227 18 x 70 paquete de 250
30042219 18 x 54 paquete de 250
30042214 18 x 48 paquete de 250
30042272 18 x 40 paquete de 250
30042293 18 x 36 paquete de 250
30042283 18 x 32 paquete de 250
30042254 18 x 30 paquete de 250
30042266 18 x 28 paquete de 250
30042295 18 x 24 paquete de 250
30042307 16 x 48 paquete de 250
30042310 16 x 44 paquete de 250
30042259 16 x 38 paquete de 250
30042288 16 x 36 paquete de 250
30042242 16 x 35 paquete de 250
30042234 16 x 32 paquete de 250
30042291 16 x 30 paquete de 250
30042316 16 x 28 paquete de 250
30042327 16 x 24 paquete de 250
30042218 16 x 20 paquete de 250
30042264 16 x 16 paquete de 250
30042282 16 x 12 paquete de 250
30042271 16 x 4 paquete de 250
33 options
Código de producto. 30042329
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STKRP1820SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Safe Seal
Color Clear, White
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 5.3 mil
Sin látex Sí
Tamaño 18 x 20
Intervalo de temperatura (métrico) 121 to 125 C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 50.8 cm
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45.7 cm
Tipo de producto Autoclave Bag