Learn More
Hanna Instruments™ Analizadores de agua pura
Click to view available options
Puntos de calibración:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Spezifikation
Spezifikation
| Exactitud (conductividad) | ± 2 % |
| Duración de la batería | 250 h (promedio) |
| Batería, tipo | 1,5 V |
| Calibración | Manual |
| Puntos de calibración | 1 |
| Intervalo (conductividad) | De 0,0 a 99,9 mS/cm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Comprueba la pureza del agua destilada o desmineralizada en entornos industriales o de laboratorio |
| Incluye | 4 pilas |
| Modelo | HI98308 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur