Learn More
BUCHI FlashPure Chromatography Solid Loader
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Tamaño de la gradilla de tubos (métrico):
15 g
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Screw cap makes sealing easy
- Various sizes for differing sample amounts
- Choose a size large enough for the sample
- Insertion Rod allows frit placement and loading of samples smaller than the entire volume
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Chromatography Loader |
| Incluye | Adapter Set, Sleeve, 20 Tubes, and 40 Frits |
| Tamaño de la gradilla de tubos (métrico) | 15 g |
| Para utilizar con (equipo) | Pure Chromatography Systems |