Learn More
RETSCH Tamiz de aro Pure de acero inoxidable de 70 mm de diámetro para molino ultracentrífugo ZM 200
Código de producto. 11964272 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,12mm
0,2mm
0,25mm
0,28mm
0,5mm
0,75mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Product Code. Tamaño de poro unitSize
11964272 2 mm cada uno
10732847 0,12mm cada uno
11721856 0,25mm cada uno
10401705 0,2mm cada uno
10147164 0,28mm cada uno
11711856 0,5mm cada uno
11701856 0,75mm cada uno
11944272 1,5 mm cada uno
10650974 1 mm cada uno
9 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11964272
missing translation for 'mfr': RETSCH 03.647.0294
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 2 mm
Tipo Tamices de aro
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Molino de centrifugación Ultra ZM 200
Diámetro exterior (imperial) 70mm