Learn More
Buerkle™ Bomba de contenedor PumpMaster
Código de producto. p-8658020 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Rojo
Verde
Aplicaciones:
Para líquidos no agresivos
Para líquidos petroquímicos
Para ácidos y líquidos químicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Aplicaciones unitSize
15106705 Verde Para ácidos y líquidos químicos cada uno
10264972 Azul, gris Para líquidos petroquímicos cada uno
10693693 Rojo Para líquidos no agresivos cada uno
3 options
Código de producto. 15106705
Marca: Buerkle™ 52021000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de contenedor Buerkle™ PumpMaster es ideal para extraer, decantar y vaciar bidones y toneles.
La bomba manual se utiliza para crear una presión excesiva que fuerza el líquido a salir del contenedor. La llave de paso también permite la extracción de pequeñas cantidades de líquido. La bomba para contenedor PumpMaster se monta en el contenedor con un tapón flexible con un diámetro variable y ajustable. No se requieren adaptadores de rosca especiales. PumpMaster se adapta a todas las aberturas de contenedores comerciales con un diámetro de 46,5 mm a 60 mm. El tubo de inmersión tiene una longitud de 95 cm y puede acortarse en función del tamaño del recipiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Para ácidos y líquidos químicos
Descripción Verde
Caudal 8/ l/min
Incluye Juntas FKM Gasket , 3 tapones con diferentes tamaños
Para utilizar con Barril, recipiente
Longitud del tubo de la bomba 950 mm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Tipo Bomba para contenedor
Diámetro de la abertura del tambor De 46,5 a 60 mm
Material Polietileno, polipropileno
Color Verde