Learn More
Buerkle™ Bomba de contenedor PumpMaster
Código de producto. 10264972 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Rojo
Verde
Aplicaciones:
Para líquidos no agresivos
Para líquidos petroquímicos
Para ácidos y líquidos químicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Aplicaciones unitSize
10264972 Azul, gris Para líquidos petroquímicos cada uno
15106705 Verde Para ácidos y líquidos químicos cada uno
10693693 Rojo Para líquidos no agresivos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10264972 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 52023000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de contenedor Buerkle™ PumpMaster es ideal para extraer, decantar y vaciar bidones y toneles.
  • La bomba manual se utiliza para crear un exceso de presión que fuerce la salida de líquido del recipiente.
  • Permite la extracción de pequeñas cantidades de líquido.
  • Montada en el recipiente con un tapón flexible con diámetro variable y ajustable.
  • No se requieren adaptadores de rosca especiales.
  • Se adapta a todas las aberturas de contenedores comerciales con un diámetro de 46,5 mm a 60 mm.
  • El tubo de inmersión tiene una longitud de 95 cm y puede acortarse en función del tamaño del contenedor.
  • Se completa con tres tapones de diferentes tamaños.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Para líquidos petroquímicos
Descripción Gris azulado
Caudal 8/ l/min
Incluye 3 tapones en diferentes tamaños
Para utilizar con Barril, recipiente
Fondo (métrico) 95 cm
Longitud del tubo de la bomba 950 mm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Tipo Bomba para contenedor
Diámetro de la abertura del tambor De 46,5 a 60 mm
Material Polietileno, polipropileno
Color Azul, gris