Learn More
Buerkle™ Estación de bombeo para bomba AccuOne/EnergyOne
Código de producto. 11901601 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
Profundidad de inmersión: 50 cm
Profundidad de inmersión: 70 cm
Profundidad de inmersión: 100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11901601 Profundidad de inmersión: 70 cm cada uno
11991591 Profundidad de inmersión: 50 cm cada uno
11941581 Profundidad de inmersión: 100 cm cada uno
3 options
Código de producto. 11901601
Marca: Buerkle™ 59003070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para ayudar en la transferencia de pequeñas cantidades de medios acuosos hasta 300 mPas de recipientes, cuerpos y contenedores de cuello estrecho desde 32 mm de diámetro de apertura.
  • Solo accesorio de estación de bombeo
  • Disponible para tres longitudes sumergibles diferentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (métrico) Profundidad de inmersión: 70 cm
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Estación de bombeo
Aplicaciones Para dispensar ácidos y bases
Para utilizar con Bomba AccuOne/EnergyOne