Descripción
- Pump chamber for installation of vacuum pumps.
- Including ATEX chemical membrane pump with nominal pumping speed 1.9 m³/h, final pressure of 12 mbar, 230V/50Hz.
- ATEX conformity: suction chamber (pumped gases): II 2G Ex h IIC T3 Gb X
- Exterior with inert gas flushing: II 2G Ex h IIB T4 Gb X
- Exterior without inert gas flushing: II 3G Ex h IIB T4 Gc X
- Motor: II 2G Ex db IIB T4 Gb
- Pump chamber VDL 115 with vacuum pump VP5 EX 230V/50 to 60 Hz option model
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad motor | 1.9 m³/hr. |
| Material | Stainless Steel |
| Caudal | 1,9 m³/h |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | ATEX Chemical Membrane Pump |
| Clasificación de carcasa | IP52 |
| Presión máxima | 1.1 bar |
| Para utilizar con (equipo) | VDL 115 Vacuum Oven |
| Tensión | 230 V ±10% |