Descripción
- Pump chamber for installation of vacuum pumps, with switchable power socket.
- Pump chamber VD 115 with vacuum pump VP 2 230V/50 to 60 Hz option model
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Pump Chamber VD 115 with Vacuum Pump VP2 |
| Velocidad motor | 3.4 m³/hr. |
| Material | Stainless Steel |
| Tipo de tapón | IEC |
| Caudal | 3,4 m³/h |
| Para utilizar con | VD 115 Vacuum Drying Oven |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | Chemical Resistant Diaphragm Pump |
| Clasificación de carcasa | IP40 |
| Presión máxima | 1.1 bar |
| Mostrar más |