missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pumosetrag Hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16457838
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457838 10 mg 10 miligramos
16493666 25 mg 25 miligramos
16473787 50 mg 50 miligramos
16417666 100 mg 100 miligramos
16400308 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457838

Marca: Medchem Express HY19650

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733; DDP-733) is an orally available 5-HT3 partial agonist developed for the treatment of irritable bowel syndrome and gastroesophageal reflux disease.

Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pumosetrag Hydrochloride
CAS 194093-42-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18ClN3O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo MKC-733 DDP-733
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.94 mg/mL (8.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@H]3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 339.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.84
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.