Learn More
PUMA alpha/beta Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17825882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17825882 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17825882
Marca: Invitrogen PA5141100
PUMA alpha/beta Polyclonal Antibody
PUMA alpha/beta Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PUMA alpha/beta
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica BBC3
N.º de referencia del gen Q99ML1, Q9BXH1
Alias de gen Bbc3; BCL2 binding component 3; Bcl-2 binding component 3; bcl-2-binding component 3; Bcl-2-binding component 3, isoforms 1/2; Bcl-2-binding component 3, isoforms 3/4; BH3-only; FLJ42994; JFY1; JFY-1; p53 up-regulated modulator of apoptosis; Puma; PUMA/JFY1
Símbolos de los genes BBC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within C-terminal residues of PUMA.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170770, 27113
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG