Learn More
PUM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PUM2 |
|---|---|
| Concentración | 0.15 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16878763
|
Proteintech
11586-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16868763
|
Proteintech
11586-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LZTS2 is a negative regulator of katanin-mediated microtubule severing and release from the centrosome. LZTS2 is required for central spindle formation and the completion of cytokinesis.Especificaciones
| PUM2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q80U58, Q8TB72 | |
| 23369, 298874, 80913 | |
| PUM2 Fusion Protein Ag2179 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PUM2 |
| 0.15 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA0235, PUM2, PUMH2, Pumilio 2, Pumilio homolog 2, pumilio homolog 2 (Drosophila), PUML2 | |
| Pum2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |