missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PUM2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97161JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PUM2 Polyclonal specifically detects PUM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| PUM2 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 646 | |
| FLJ36528, KIAA0235PUMH2PUML2, MGC138251, MGC138253, pumilio (Drosphila) homolog 2, pumilio homolog 2, pumilio homolog 2 (Drosophila), Pumilio-2 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PUM2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers, Translation Control | |
| 23369 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido