missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pulegona, 92 %, práct., Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-3779529 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453551 100 g Glass bottle 100 g
10065193 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10453551

Marca: Thermo Scientific Acros 418501000

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La pulegona, n.º de CAS 89-82-7, es un compuesto que se encuentra en los aceites de ciertas especies de plantas, incluyendo la menta, la hierba gatera y el pennyroyal.

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Descripción general

  • La pulegona es un monoterpenoide de p-mentano y una pulegona carcinógena conocida
  • La pulegona tiene un olor y sabor minúscidos en ciertas concentraciones

Aplicaciones

  • La pulegona puede ser útil como insecticida natural
  • Es adecuada para el cultivo celular y la investigación in vivo sobre toxicidad, estado redox celular y mutación génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 89-82-7
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00063000
Clave InChI NZGWDASTMWDZIW-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo --pulegone, s---pulegone, pulegone,-, unii-hl7z89m60h, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethylidene-, s, s-p-menth-4 8-en-3-one, s-2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone, 5s-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
PubChem CID 638012
ChEBI CHEBI:81226
Nombre IUPAC (5S)-5-metil-2-propan-2-ilidenociclohexan-1-ona
SMILES CC1CCC(=C(C)C)C(=O)C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pulegone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9310g/mL
Punto de ebullición 97°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4850 to 1.488
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 81
Índice Merck 15, 8046
Gravedad específica 0.931
Condición de rotación específica +21° (20°C neat)
Rotación específica + 21
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 92%
Grado Práctico
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.