Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de poliuretano resistentes a cortes para trabajos de intensidad media PU800
Tienda Ansell ProductosDescripción
- La palma revestida con poliuretano mejora las capacidades de agarre en entornos ligeramente aceitosos
- La tecnología resistente a cortes proporciona protección ANSI de nivel A2
- Revestimiento de polietileno/poliéster sin costuras de calibre 13
- Alto grado de flexibilidad y destreza
- La muñeca de tejido de látex garantiza un alto nivel de ajuste
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Material | Polietileno |
| Tamaño | 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, fabricación de metales, maquinaria y manejo de equipos |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Mostrar más |