Learn More
PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: PU1/2146, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Localización celular | Nuclear |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PU1/2146 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (apprx. aa 16-170) of human PU.1 protein |
| Mostrar más |