Learn More
PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: PU1/2146, enQuireBio™
Código de producto. 15930898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15930898 20 μg 20 microgramos
15940898 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15930898
Marca: EnquireBio 6688MSM2P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon PU1/2146
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (apprx. aa 16-170) of human PU.1 protein
Peso molecular del antígeno 40kDa
Control positivo K-562 Cells, THP-1 cells. Lymph Node, Spleen, Hodgkin's Lymphoma, Colon Carcinoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6688
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ