missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PU.1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13471407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13471407 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13471407

Marca: Invitrogen™ PA527457

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: THP-1 nuclear extract. Predicted reactivity: Rat (81%), Pig (94%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes an ETS-domain transcription factor that activates gene expression during myeloid and B-lymphoid cell development. The nuclear protein binds to a purine-rich sequence known as the PU-box found near the promoters of target genes, and regulates their expression in coordination with other transcription factors and cofactors. The protein can also regulate alternative splicing of target genes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PU.1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica SPI1
N.º de referencia del gen P17947
Alias de gen 31 kDa transforming protein; 31 kDa-transforming protein; 31kDa Transforming Protein; Dis1; Dis-1; hCG_25181; hematopoietic transcription factor PU.1; OF; Pu.1; SFFV proviral integration 1; SFFV proviral integration 1 protein; Sfpi1; Sfpi-1; Spi1; SPI-1; Spi-1 proto-oncogene; SPIA; SPI-A; spleen focus forming virus (SFFV) proviral integration oncogene; spleen focus forming virus (SFFV) proviral integration oncogene spi1; spleen focus forming virus proviral integration oncogene spi1; Tcfpu1; Tfpu.1; Transcription factor PU.1; Transcription Factor spi1
Símbolos de los genes SPI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PU.1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6688
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.