missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTRF Polyclonal Antibody

Código de producto. 15325451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15325451 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15325451

Marca: Invitrogen PA534522

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

PTRF Polyclonal Antibody

PTRF Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTRF
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica CAVIN1
N.º de referencia del gen Q6NZI2
Alias de gen 2310075E07Rik; AW546441; caveolae associated protein 1; caveolae-associated protein 1; CAVIN; CAVIN1; cavin-1; Cav-p60; CGL4; FKSG13; FLJ90031; Polymerase I and transcript release factor; PTRF; ptrf {ECO:0000312; RGD:1307685}; RNA polymerase I and transcript release factor; TTF-I interacting peptide 12
Símbolos de los genes CAVIN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human PTRF.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284119
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.