Learn More
Invitrogen™ PTPRD Monoclonal Antibody (5H5D7)
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA531873
Código de producto. 16325304
  • 520.00€ / 100 microlitros
Descripción
MA5-31873 has been tested in indirect ELISA.
PTPRD is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP contains an extracellular region, a single transmembrane segment and two tandem intracytoplasmic catalytic domains, and thus represents a receptor-type PTP. The extracellular region of this protein is composed of three Ig-like and eight fibronectin type III-like domains. Studies of the similar genes in chicken and fly suggest the role of this PTP is in promoting neurite growth, and regulating neurons axon guidance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PTPRD
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
P23468
PTPRD
Purified recombinant fragment of human PTPRD (AA: extra 1077-1265) expressed in E. coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
5H5D7
Unconjugated
PTPRD
1110002J03Rik; 3000002J10Rik; B230219D21Rik; HPTP; HPTPD; HPTPDELTA; protein tyrosine phosphatase, receptor type D; protein tyrosine phosphatase, receptor type, D; protein tyrosine phosphatase, receptor type, delta polypeptide; Protein-tyrosine phosphatase delta; PTPD; Ptprd; receptor-type tyrosine-protein phosphatase delta; RPTPDELTA; R-PTP-delta
Mouse
Protein G
RUO
5789
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.