missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTPRC Mouse anti-Human, Clone: HI30 (PE), Abnova™

Código de producto. 16032486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Reactions
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad unitSize
16032486 100 Reactions 100 reacciones
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16032486

Marca: Abnova MAB13937.100Reactions

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mouse monoclonal antibody raised against human PTPRC.

  • High specificity
  • High reactivity

Especificaciones

Antígeno PTPRC
Aplicaciones Flow Cytometry, Functional Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon HI30
Conjugado PE
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against human PTPRC.
Dilución Flow Cytometry (20 uL/106 cells) Functional Study Immunocytochemistry Immunohistochemistry (Frozen sections) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Immunoprecipitation Western Blot The optimal
Formulación In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide).
N.º de referencia del gen P08575
Alias de gen B220/CD45/CD45R/GP180/LCA/LY5/T200
Símbolos de los genes PTPRC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human PBMCs and tonsil cells.
Método de purificación Protein A/G purification
Cantidad 100 Reactions
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.