missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTPRC Monoclonal Antibody (OTI3C8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17596032
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17596032 30 μL 30 microlitros
17576032 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17596032

Marca: Origene Technologies TA506566S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTPRC Monoclonal antibody specifically detects PTPRC in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno PTPRC
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PTPRC
N.º de referencia del gen P08575
Alias de gen B220; cd45; CD45 antigen; CD45 antigen isoform 1 precursor; CD45 antigen isoform 2 precursor; CD45 antigen isoform 3 precursor; CD45 antigen isoform 4 precursor; CD45 antigen isoform 5 precursor; CD45 antigen isoform 6 precursor; CD45R; GP180; Lca; L-CA; leucocyte common antigen; leukocyte common antigen; leukocyte common antigen A; leukocyte common antigen B; leukocyte common antigen, CD45; loc; LOW QUALITY PROTEIN: receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; LY5; Ly-5; lymphocyte antigen 5; lymphocyte common antigen; Lyt-4; membrane tyrosine phosphatase; protein tyrosine phosphatase lambda; protein tyrosine phosphatase receptor type C; protein tyrosine phosphatase, receptor type C; protein tyrosine phosphatase, receptor type, C; protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide; Protein tyrosine phosphatase, receptor-type, c polypeptide; protein tyrosine phosphatase; alternatively spliced; Ptprc; Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; RT7; T200; T200 glycoprotein; T
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PTPRC produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.