missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTPRC Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene
Descripción
PTPRC Monoclonal antibody specifically detects PTPRC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PTPRC |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3B9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | PTPRC |
| N.º de referencia del gen | P08575 |
| Alias de gen | B220; cd45; CD45 antigen; CD45 antigen isoform 1 precursor; CD45 antigen isoform 2 precursor; CD45 antigen isoform 3 precursor; CD45 antigen isoform 4 precursor; CD45 antigen isoform 5 precursor; CD45 antigen isoform 6 precursor; CD45R; GP180; Lca; L-CA; leucocyte common antigen; leukocyte common antigen; leukocyte common antigen A; leukocyte common antigen B; leukocyte common antigen, CD45; loc; LOW QUALITY PROTEIN: receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; LY5; Ly-5; lymphocyte antigen 5; lymphocyte common antigen; Lyt-4; membrane tyrosine phosphatase; protein tyrosine phosphatase lambda; protein tyrosine phosphatase receptor type C; protein tyrosine phosphatase, receptor type C; protein tyrosine phosphatase, receptor type, C; protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide; Protein tyrosine phosphatase, receptor-type, c polypeptide; protein tyrosine phosphatase; alternatively spliced; Ptprc; Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; RT7; T200; T200 glycoprotein; T |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?