Learn More
PTPN23 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16856873 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16856873 150 μL 150 microlitros
16866873 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16856873
Marca: Proteintech 104721AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Plays a role in sorting of endocytic ubiquitinated cargos into multivesicular bodies (MVBs) via its interaction with the ESCRT-I complex (endosomal sorting complex required for transport I), and possibly also other ESCRT complexes. May act as a negative regulator of Ras-mediated mitogenic activity. Plays a role in ciliogenesis.
Especificaciones
Antígeno PTPN23
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.38 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PTPN23
N.º de referencia del gen O88902, Q6PB44, Q9H3S7
Alias de gen HD PTP, HDPTP, KIAA1471, PTP TD14, PTPN23
Símbolos de los genes Ptpn23
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PTPN23 Fusion Protein Ag0765
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104831, 117552, 25930
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG