Learn More
PTPIP51 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209336 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16850215 20 μL 20 microlitros
16840215 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16850215
Marca: Proteintech 206411AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
RMDN3 is a protein coding gene involved in cellular calcium homeostasis regulation. May participate in differentiation and apoptosis of keratinocytes. Overexpression induces apoptosis.
Especificaciones
Antígeno PTPIP51
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RMDN3
N.º de referencia del gen Q96TC7
Alias de gen FAM82A2, FAM82C, hRMD 3, Protein FAM82A2, Protein FAM82C, PTPIP51, RMD 3, RMD3
Símbolos de los genes RMDN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PTPIP51 Fusion Protein Ag14708
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55177
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG