Learn More
PTP4A1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106513 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234969 150 μL 150 microlitros
30236577 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234969
Marca: Proteintech 675841IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The PTP4A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PTP4A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PTP4A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PTP4A1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2C9E10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp779M0721; HH72; PRL-1; PRL1; PTP(CAAX1); PTPCAAX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7803
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 18-20 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1