Descripción
The PTP4A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PTP4A1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PTP4A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PTP4A1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2C9E10 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | DKFZp779M0721; HH72; PRL-1; PRL1; PTP(CAAX1); PTPCAAX1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |