missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTP1B-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16474098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474098 10 mg 10 miligramos
16495066 100 mg 100 miligramos
16450457 50 mg 50 miligramos
16406807 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474098

Marca: Medchem Express HY10704

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM; 1,2,5-thiadiazolidin-3-one-1,1-dioxide scaffold for derivatives synthesis.

PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PTP1B-IN-1
Forma física Solid
CAS 612530-44-6
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8N2O3S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo PTP1B inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (179.05 mM)
SMILES O=S(N1C2=CC=CC=C2)(NC(C1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 212.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.23
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.