Learn More
PTP Sample for Sulfur in Crude Oil Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silver∣Sodium∣Sulfur∣Tin∣Vanadium∣Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silver∣Sodium∣Sulfur∣Tin∣Vanadium∣Zinc |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17043 |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo de solución | Single Solution |
| Elemento | Multi-element |
| Solvent or Matrix | Crude Oil |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Mostrar más |