missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTP pi/PTPRU Antibody (PTPRU/7616), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24115AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PTP pi/PTPRU Monoclonal antibody specifically detects PTP pi/PTPRU in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| PTP pi/PTPRU | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| FMI, hPTP-J, pancreatic carcinoma phosphatase 2, PCP2, PCP-2, pi R-PTP-Psi, protein tyrosine phosphatase J, protein tyrosine phosphatase, receptor type, U, protein-tyrosine phosphatase J, protein-tyrosine phosphatase pi, PTP, PTP pi, PTP-J, PTP-PI, PTPPSI, PTP-RO, Receptor protein tyrosine phosphatase hPTP-J, R-PTP-PSI | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human PTP pi/PTPRU protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 10076 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PTPRU/7616 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido