missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTP-MEG2/PTPN9 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97268F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PTP-MEG2/PTPN9 Polyclonal antibody specifically detects PTP-MEG2/PTPN9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| PTP-MEG2/PTPN9 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 5780 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FITC | |
| EC 3.1.3.48, MEG2, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9, Protein-tyrosine phosphatase MEG2, PTPase MEG2, PTPase-MEG2, PTPMEG2, tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 9 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PTP-MEG2/PTPN9 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido