missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PTMA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17866622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17866622 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17866622 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5142436

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Additional Information: This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_001092755.1; NP_002814.3). This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:1,000.

The thymus gland produces several hormones or hormone-like substances which are derived from a polypeptide precursor containing (in the rat) 113 amino acids and known as prothymosin-alpha. A peptide containing 28 amino acid residues, named thymosin-alpha-1, was originally isolated from calf thymosin fraction 5 and shown to restore various aspects of immune function in several in vitro and invivo test systems. Thymosin-alpha-1 was subsequently isolated from a similar fraction from human thymosin and reported to have the same amino acid sequence as bovine thymosin-alpha-1. In 2003, Jiang et al. identified a pathway that regulates mitochondria-initiated caspase activity. In this pathway, putative human HLA class II-associated protein (PHAP) promoted caspase-9 activation after apoptosome formation, whereas prothymosin-alpha-1 negatively regulated caspase-9 activation by inhibiting apoptosome formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTMA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PTMA
N.º de referencia del gen P06454
Alias de gen alpha-prothymosin; gene sequence 28; prothymosin alpha; prothymosin alpha protein; Prothymosin alpha, N-terminally processed; prothymosin, alpha; prothymosin-alpha; PTMA; Thym; thymosin; Thymosin alpha; Thymosin alpha-1; TMSA; TMSB4; TMSB4X
Símbolos de los genes PTMA
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-DVDTKKQKTDEDD.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5757
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.