missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTK7 Mouse anti-Human, Clone: OTI2E7, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17693481
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17693481 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17693481

Marca: Origene Technologies CF503920

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Receptor protein tyrosine kinases transduce extracellular signals across the cell membrane. A subgroup of these kinases lack detectable catalytic tyrosine kinase activity but retain roles in signal transduction. The protein encoded by this gene is a member of this subgroup of tyrosine kinases and may function as a cell adhesion molecule. This gene is thought to be expressed in colon carcinomas but not in normal colon, and therefore may be a marker for or may be involved in tumor progression. Four transcript variants encoding four different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno PTK7
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E7
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica PTK7
N.º de referencia del gen Q13308
Alias de gen CCK-4, CCK4
Símbolos de los genes PTK7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PTK7 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5754
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.