missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PTH2 Polyclonal Antibody
Descripción
This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%.
PTH2 gene ontology annotations related to this gene include neuropeptide signaling pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PTH2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | PTH2 |
| N.º de referencia del gen | Q96A98 |
| Alias de gen | parathyroid hormone 2; PTH2; RGD1559447; Tifp39; Tip39; TIPF39; tuberoinfundibular 39 residue protein; tuberoinfundibular peptide of 39 residues; tuberoinfundibular peptide of 39 residues (TIP39) preprohormone |
| Símbolos de los genes | PTH2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?