missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTH Monoclonal Antibody (OTI1B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17519142
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17519142 30 μL 30 microlitros
17599132 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17519142

Marca: Origene Technologies TA800912S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTH Monoclonal antibody specifically detects PTH in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PTH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD99
N.º de referencia del gen P14209
Alias de gen hypothalamic parathyroid hormone; parathormone; Parathyrin; parathyroid hormone; parathyroid hormone 1; preproparathyroid hormone; prepro-PTH; PTH; PTH-(1-84); Pth1; Pthp; Pthr1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD99 produced in HEK293T cell
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4267
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.